475856
Mitochondrial Division Inhibitor, mdivi-1
The Mitochondrial Division Inhibitor, mdivi-1, also referenced under CAS 338967-87-6, controls the biological activity of yeast Dnm1 and mammalian Drp1.
Sinônimo(s):
Mitochondrial Division Inhibitor, mdivi-1, Mitochondrial Division Dnm1/Drp1 ATPase Inhibitor, 3-(2,4-Dichloro-5-methoxy-phenyl)-2-thioxo-1H-quinazolin-4-one
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Sc1[n]([c](c3c(n1)cccc3)=O)c2c(cc(c(c2)OC)Cl)Cl
InChI
1S/C15H10Cl2N2O2S/c1-21-13-7-12(9(16)6-10(13)17)19-14(20)8-4-2-3-5-11(8)18-15(19)22/h2-7H,1H3,(H,18,22)
chave InChI
NZJKEVWTYMOYOR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3