444284
MMP-2/MMP-3 Inhibitor III, PD166793
The MMP-2/MMP-3 Inhibitor III, PD166793, also referenced under CAS 199850-67-4, controls the biological activity of MMP-2/MMP-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinônimo(s):
MMP-2/MMP-3 Inhibitor III, PD166793, (S)-2-(4ʹ-Bromo-biphenyl-4-sulfonylamino-3-methylbutyric acid)
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 40 mg/mL
ethanol: 40 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C17H18BrNO4S/c1-11(2)16(17(20)21)19-24(22,23)15-9-5-13(6-10-15)12-3-7-14(18)8-4-12/h3-11,16,19H,1-2H3,(H,20,21)/t16-/m0/s1
chave InChI
GJOCABIDMCKCEG-INIZCTEOSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
MMP-2, -3, and -13
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Zhou, Y.P., et al. 2005. Diabetes54, 2612.
Peterson, J.T., et al. 2001. Circulation103, 2303.
Spinale, F.G., et al. 1999. Circ. Res.85, 364.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2