Documentos Principais
444221
Sigma-Aldrich
MMP-1/MMP-9 Substrate, Fluorogenic
An excellent quenched fluorescence substrate for MMP-1 and MMP-9.
Sinônimo(s):
MMP-1/MMP-9 Substrate, Fluorogenic
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C49H68N14O12S
Peso molecular:
1077.22
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
50% acetic acid: 10 mg/mL
fluorescência
λex ~365 nm
λem ~450 nm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
An excellent quenched fluorescence substrate for MMP-1 and MMP-9 (excitation maximum: 365 nm; emission maximum: 450 nm). Both enzymes cleave this substrate between Gly and Cys(Me), liberating a fluorescent cleavage product. Suitable for inhibitor screening and determining Ki values. Excitation max: ~365 nm; emission max: ~450 nm.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
MMP-1, MMP-9
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
{DNP-Pro-Cha-Gly-Cys(Me)-His-Ala-Lys(N-Me-Abz)-NH₂[Cha = β-cyclohexylalanyl; Abz = 2-aminobenzoyl (anthraniloyl)]
Outras notas
Bickett, D.M., et al. 1993. Anal. Biochem. 212, 58.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1