Documentos Principais
444218
Sigma-Aldrich
MMP-3 Inhibitor I
The MMP-3 Inhibitor I controls the biological activity of MMP-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinônimo(s):
MMP-3 Inhibitor I, Ac-RCGVPD-NH₂, Stromelysin-1 Inhibitor
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H46N10O9S
Peso molecular:
686.78
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Inhibits matrix metalloproteinase-3 (stromelysin) (IC50 = 5 µM). The inhibitor is based on a segment from the conserved region of the NH2-terminal propeptide domain.
Inhibits the matrix metalloproteinase MMP-3 (IC50 = 5 µM).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
MMP-3
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 5 µM against MMP-3
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
Ac-Arg-Cys-Gly-Val-Pro-Asp-NH₂
forma física
Supplied as a trifluroacetate salt.
Reconstituição
Following recosntitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for 1-2 weeks at -20°C.
Outras notas
Fotouhi, N., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 30227.
Hanglow, A.C., et al. 1993. Agents Actions 39, C148.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1