Documentos Principais
441201-M
Millipore
MACERASE Pectinase, Rhizopus sp.
Useful in isolating intact cells and protoplasts from higher plants. Note: 1 KU = 1000 units.
Sinônimo(s):
MACERASE Pectinase, Rhizopus sp.
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Formulário
solid
atividade específica
≥3000 units/g dry wt.
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
pale amber
solubilidade
water: 1 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Useful in isolating intact cells and protoplasts from higher plants.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Definição da unidade
One unit is a measure of the macerating activity on potato tuber disks as determined by loss of weight at 40°C, pH 5.0.
Outras notas
Shi, H., et al. 2003. Plant Cell15, 19.
Gomez-Maldonado, J., et al. 2001. Plant Mol. Biol. Reporter 19, 361.
Takebe, I. 1968. Plant Cell Physiol.9, 115.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3