440153
L-α-lysophosphatidylinositol sodium salt
>99% (HPLC), powder, GPR55 agonist, Calbiochem®
Sinônimo(s):
L-α-lysophosphatidylinositol Sodium Salt, Soy, L-α-lysophosphatidylinositol LPI, Lyso PI, Soy Lyso PI
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-α-lysophosphatidylinositol Sodium Salt, Soy, A potent agonist and assumed endogenous ligand of GPR55.
Nível de qualidade
Ensaio
>99% (HPLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@H](OP(OC[C@H](O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)([O-][Na+])=O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Outras notas
Oka, S., et al. 2007.
Biochem. Biophys. Res. Commun.362, 928.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2