437620
Lipopolysaccharide, E. coli J5
Mutant of E. coli O111: B4. Stimulates the activity of inducible nitric oxide synthase. Induces apoptosis in mouse thymus and swine lymphocytes.
descrição
RTECS - OJ0895400
Formulário
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Impurezas
<2.5% Protein
5.0-10.0% 2-keto-3-deoxyoctonate (KDO)
solubilidade
water: 1 mg/mL
traços de ânion
phosphate (PO43-): 6.0-15.0%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inducible nitric oxide synthase
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Mayeux, P.R., et al. 1995. Biochem. Pharmacol.49, 115.
Norimatsu, M., et al. 1995. Infect. Immun.63, 1122.
Feinstein, D.L., et al. 1993. J. Neurochem.60, 1945.
Zhang, Y.H., et al. 1993. Infect. Immun.61, 5044.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3