428150
Lavendustin A
A cell-permeable, reversible, and substrate competitive inhibitor of EGF receptor tyrosine kinase and p60c-src with little effect on protein kinase A or protein kinase C.
Sinônimo(s):
Lavendustin A, 5-Amino-[(N-2,5-dihydroxybenzyl)-Nʹ-2-hydroxybenzyl]salicylic Acid, RG14355
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C21H19NO6/c23-16-6-8-19(25)14(9-16)12-22(11-13-3-1-2-4-18(13)24)15-5-7-20(26)17(10-15)21(27)28/h1-10,23-26H,11-12H2,(H,27,28)
chave InChI
ULTTYPMRMMDONC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
EGF receptor tyrosine kinase
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Rodriguez, J., et al. 1994. Neuropharmacology 33, 1267.
Hsu, C.-Y., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 21105.
O’Dell, T.J., et al. 1991. Nature 353, 558; Onoda, T., et al. 1989. J. Nat. Prod.52, 1252.
Bishop, J.M. 1983. Annu. Rev. Biochem. 52, 307.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3