428026
Latrunculin A
from Latrunculia magnifica, ≥85% (HPLC), liquid, actin polymerization inhibitor, Calbiochem
Sinônimo(s):
InSolution Latrunculin A, Latrunculia magnifica
About This Item
Produtos recomendados
product name
Latrunculin A, Latrunculia magnifica, InSolution, ≥85%, 1 mM in DMSO, marine toxin that disrupts microfilament organization in cultured cells
Nível de qualidade
Ensaio
≥85% (HPLC)
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inhibitor of microfilament-mediated processes in sperm, eggs, and embryos
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Spector, I., et al. 1989. Cell Motil. Cytoskeleton13, 127.
Coue, M., et al. 1987. FEBS Lett.213, 316.
Schatten, G., et al. 1986. Exp. Cell Res.166, 191.
Spector, I., et al. 1983. Science219, 493.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - (refers to pure substance)