428017
Anti-Lamp1 Mouse mAb (LY1C6)
liquid, clone LY1C6, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Lysosome-Associated Membrane Protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LY1C6, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.09% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Lamp1(25328)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry (1:100)
Immunofluorescence (see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
CHO-K1 cells
Outras notas
Rohrer, J., et al. 1996. J. Cell Biol. 132, 565.
Howe et al. 1988. PNAS85, 7577.
Lewis et al. 1985. J. Cell Biol.100, 1839.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Autophagy is a highly regulated process that is involved in cell growth, development, and death. In autophagy cells destroy their own cytoplasmic components in a very systematic manner and recycle them.