422712
KN-93
InSolution, ≥95%, A cell-permeable, competitive inhibitor of Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II
Sinônimo(s):
InSolution KN-93
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
liquid
potência
370 nM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C26H29ClN2O4S/c1-28(17-5-6-21-9-11-23(27)12-10-21)20-22-7-3-4-8-26(22)29(18-19-30)34(31,32)25-15-13-24(33-2)14-16-25/h3-16,30H,17-20H2,1-2H3/b6-5+
chave InChI
LLLQTDSSHZREGW-AATRIKPKSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
cam kinase 2
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Tombes, R.M., et al. 1995. Cell Growth Differentiation6, 1063.
Chen, C., et al. 1994. Science266, 291.
Mamiya, N., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.195, 608.
Niki, I., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.191, 255.
Sumi, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.181, 968.
Tokumitsu, H., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 4315.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)