Z566330
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 12 mm, L 1,000 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
Materiais
PTFE
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cowie 005.05100.12.1
Comprimento
1,000 mm
Diâmetro do eixo
12 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z566330-1EA | 4061833300459 |