422175
L-165,041
A cell-permeable phenoxyacetic acid derivative that acts as a potent and selective peroxisome proliferator activator receptor δ (PPARδ) agonist (Ki = 6 nM for hPPARδ and 730 nM for hPPARγ).
Sinônimo(s):
L-165,041, Compound P, L165041, 4-[3-(2-Propyl-3-hydroxy-4-acetyl)phenoxy]propyloxyphenoxy-acetic acid, PPAR Agonist VIII, PPARα Agonist III, PPARγ Agonist VII
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
1 M NaOH: 40 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C22H26O7/c1-3-5-19-20(11-10-18(15(2)23)22(19)26)28-13-4-12-27-16-6-8-17(9-7-16)29-14-21(24)25/h6-11,26H,3-5,12-14H2,1-2H3,(H,24,25)
chave InChI
HBBVCKCCQCQCTJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Peroxisome proliferator activator receptor δ (PPAR@delta;)
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Castrillo, A., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 34082.
Hansen, J.B., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 3175.
Son, C., et al. 2001. Endocrinology142, 4189.
Wilkie, N., et al. 2001. J. Neurochem.78, 1135.
Leibowitz, M.D., et al. 2000. FEBS Lett.473, 333.
Berger, J., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 6718.
Lim, H., et al. 1999. Genes Dev.13, 1561.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3