L2167
L-165,041
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
4-[3-(4-Acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy)propoxy]phenoxyacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
protect from light
under inert gas
cor
off-white
pf
127-128 °C (lit.)
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
originador
GlaxoSmithKline
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCc1c(O)c(ccc1OCCCOc2ccc(OCC(O)=O)cc2)C(C)=O
InChI
1S/C22H26O7/c1-3-5-19-20(11-10-18(15(2)23)22(19)26)28-13-4-12-27-16-6-8-17(9-7-16)29-14-21(24)25/h6-11,26H,3-5,12-14H2,1-2H3,(H,24,25)
chave InChI
HBBVCKCCQCQCTJ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PPARD(5467)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3