420355
Isoprenaline hydrochloride
≥99% (TLC), solid, β-adrenoceptor agonist, Calbiochem
Sinônimo(s):
Isoproterenol, Hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Isoproterenol, Hydrochloride, Phenethylamine derivative.
descrição
Merck USA index - 14, 5217
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white to off-white
white
solubilidade
ethanol: soluble
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].N(C(C)C)CC(O)c1cc(c(cc1)O)O.[H+]
InChI
1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;1H
chave InChI
IROWCYIEJAOFOW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
β-adrenergic agonist
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Carmena, M.J., et al. 1997. Prostate 33, 46.
Takemura, H., et al. 1995. J. Pharmacol. Exp. Ther. 274, 584.
Kishimoto, I., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 28300.
Macaulay, S.L., et al. 1994. Mol. Cell Biochem.141, 27.
Yashiro, K., et al. 1994. J. Biochem.115, 1040.
Ladenheim, R.G., et al. 1993. J. Neurochem.60, 260.
von Zastrow, M., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 763.
Mokhtari, A., et al. 1985. J. Cyclic Nucleotide Protein Phosphorylation Res.10, 213.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2