Merck
Todas as fotos(5)
Key Documents
I6379
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Isoproterenol
crystalline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H17NO3
Número CAS:
Peso molecular:
211.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
forma
crystalline
cor
white to yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H17NO3/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3/t11-/m0/s1
chave InChI
JWZZKOKVBUJMES-NSHDSACASA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Zhuanghui Feng et al.
Theranostics, 9(12), 3501-3514 (2019-07-10)
Identification of proper agents to increase or activate UCP1+ cells in adipose tissues remains a potent therapeutic strategy to combat obesity. Screening systems for UCP1 activators have been previously established and allow for unbiased discovery of effective compound(s). Methods: A