420204-M
Histone Lysine Demethylase Inhibitor VII, GSK-J1
Sinônimo(s):
Histone Lysine Demethylase Inhibitor VII, GSK-J1, JHDM Inhibitor II, 3-(6-(4,5-Dihydro-1H-benzo[d]azepin-3(2H)-yl)-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-ylamino)propanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N3(CCc4c(cccc4)CC3)c1nc(nc(c1)NCCC(=O)O)c2ncccc2
InChI
1S/C22H23N5O2/c28-21(29)8-12-24-19-15-20(26-22(25-19)18-7-3-4-11-23-18)27-13-9-16-5-1-2-6-17(16)10-14-27/h1-7,11,15H,8-10,12-14H2,(H,28,29)(H,24,25,26)
chave InChI
AVZCPICCWKMZDT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
H3K27me3 demethylases JMJD3 & UTX
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Kruidenier, L., et al. 2014. Nature514, E2.
Kruidenier, L., et al. 2012. Nature488, 404.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3