Documentos Principais
296368
Sigma-Aldrich
1,2-O-Isopropylidene-α-D-xylofuranose
99%
Sinônimo(s):
1,2-O-(1-Methylethylidene)-alpha-D-xylofuranose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14O5
Número CAS:
Peso molecular:
190.19
Beilstein:
81520
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D −19.2°, c = 1 in H2O
p.e.
112-114 °C/0.06 mmHg (lit.)
pf
69-71 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)O[C@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H]2O1
InChI
1S/C8H14O5/c1-8(2)12-6-5(10)4(3-9)11-7(6)13-8/h4-7,9-10H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6-,7-/m1/s1
chave InChI
JAUQZVBVVJJRKM-XZBKPIIZSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Arie Gruzman et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(24), 8096-8108 (2008-12-04)
Type 2 diabetes mellitus has reached epidemic proportions; therefore, the search for novel antihyperglycemic drugs is intense. We have discovered that D-xylose increases the rate of glucose transport in a non-insulin-dependent manner in rat and human myotubes in vitro. Due