420135
JNK Inhibitor VIII
The JNK Inhibitor VIII, also referenced under CAS 894804-07-0, controls the biological activity of JNK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
JNK Inhibitor VIII, N-(4-Amino-5-cyano-6-ethoxypyridin-2-yl)-2-(2,5-dimethoxyphenyl)acetamide
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
brown
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N(c2nc(c(c(c2)N)C#N)OCC)C(=O)Cc1c(ccc(c1)OC)OC
InChI
1S/C18H20N4O4/c1-4-26-18-13(10-19)14(20)9-16(22-18)21-17(23)8-11-7-12(24-2)5-6-15(11)25-3/h5-7,9H,4,8H2,1-3H3,(H3,20,21,22,23)
chave InChI
KQMPRSZTUSSXND-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Advertência
Outras notas
Szczepankiewicz, B. G., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 3563.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2