D6539
2-Deoxy-α-D-ribose 1-phosphate bis(cyclohexylammonium) salt
≥97% (TLC)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (TLC)
Formulário
powder
cor
white
solubilidade
water: 50 g/L at 20 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.OC[C@H]3O[C@@H](C[C@@H]3O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/2C6H13N.C5H11O7P/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;6-2-4-3(7)1-5(11-4)12-13(8,9)10/h2*6H,1-5,7H2;3-7H,1-2H2,(H2,8,9,10)/t;;3-,4+,5+/m..0/s1
chave InChI
GVYUZZDUVZHJAM-CGKAESPRSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?