420134
JNK Inhibitor VII, TAT-TI-JIP153-163, Cell-Permeable
The JNK Inhibitor VII, TAT-TI-JIP153-163, Cell-Permeable controls the biological activity of JNK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
JNK Inhibitor VII, TAT-TI-JIP153-163, Cell-Permeable, H₂N-YGRKKRRQRRR-RPKRPTTLNLF-NH₂, TAT₃₈₋₄₈ -Truncated Inhibitor based on JNK-Interacting Protein 1
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
solubilidade
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
JNK
Embalagem
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Barr, R.K., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 36327.
Bogoyevitch, M.A., et al. 2003. Cell. Mol. Biol. Lett.8, 550.
Barr, R.K., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 10987.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1