420127
Jasplakinolide
from Jaspis johnstoni, ≥90% (HPLC), liquid, Actin polymerization promotor, Calbiochem
Sinônimo(s):
InSolution Jasplakinolide, Jaspis johnstoni
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Jasplakinolide, Jaspis johnstoni, InSolution, ≥90%, 1 mM in DMSO, mammablian cell mitosis inhibitor, potent inducer of actin polymerization and stabilization
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
F-actin
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Posey, S.C., and Bierer, B.E. 1999. J. Biol. Chem.274, 4259.
Senderowicz, A.M., et al. 1995. J. Natl. Cancer Inst.87, 46.
Bubb, M.R., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 14869.
Scott, V.R., et al. 1988. Antimicrob. Agents Chemother.32, 1154.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)