412510
IRE1 Inhibitor I, STF-083010
The IRE1 Inhibitor I, STF-083010 controls the biological activity of IRE1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinônimo(s):
IRE1 Inhibitor I, STF-083010, ER-to-Nucleus Signaling 1 Inhibitor I, ERN1 Inhibitor I, Inositol-Reguiring Protein 1 Inhibitor I, STF083010, N-[(2-Hydroxynaphthalen-1-yl)methylidene]thiophene-2-sulfonamide, N-[(2-Hydroxy-1-naphthyl)methylene]-2-thiophenesulfonamide, N-[(2-Hydroxynaphthalen-1-yl)methylidene]thiophene-2-sulfonamide, N-[(2-Hydroxy-1-naphthyl)methylene]-2-thiophenesulfonamide, ER-to-Nucleus Signaling 1 Inhibitor I, ERN1 Inhibitor I, Inositol-Reguiring Protein 1 Inhibitor I, STF083010
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL, clear, yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(\N=C\c2c3c(ccc2O)cccc3)c1[s]ccc1
InChI
1S/C15H11NO3S2/c17-14-8-7-11-4-1-2-5-12(11)13(14)10-16-21(18,19)15-6-3-9-20-15/h1-10,17H/b16-10+
chave InChI
TVIVJHZHPKNDAQ-MHWRWJLKSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Papandreou, I., et al. 2010. Blood117, )1311.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3