405210
ID-8
A cell-permeable indole compound that, when added to murine D3ES ESC (embryonic stem cell) cultures in the absence of serum and MEF (murine embryonic fibroblast) feeder cells, serves as a cheaper, chemical alternative to LIF
Sinônimo(s):
ID-8, 1-(4-Methoxyphenyl)-2-methyl-3-nitro-indol-6-ol
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])c1c2c([n](c1C)c3ccc(cc3)OC)cc(cc2)O
InChI
1S/C16H14N2O4/c1-10-16(18(20)21)14-8-5-12(19)9-15(14)17(10)11-3-6-13(22-2)7-4-11/h3-9,19H,1-2H3
chave InChI
VVZNWYXIOADGSW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3