400046
Hydroxyurea
≥98% (HPLC), solid, RNR inhibitor, Calbiochem
Sinônimo(s):
Hydroxyurea, Ribonucleotide Reductase Inhibitor I, RNR Inhibitor I
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Hydroxyurea, Anti-neoplastic agent that blocks DNA replication by inhibiting ribonucleotide reductase.
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 4848
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
water: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(O)C(=O)N
InChI
1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)
chave InChI
VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inhibiting ribonucleotide reductase
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Tsuchiya, K., et al. 1999. Free Radic. Biol. Med. 27, 347.
Anand, S., et al. 1995. Cancer Lett.88, 101.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Muta. 1B - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3