382113
C646
≥99% (sum of isomers, HPLC), solid, histone acetyltransferase p300 inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Histone Acetyltransferase p300 Inhibitor, C646, 4-(4-{[5-(4,5-dimethyl-2-nitrophenyl)furan-2-yl]methylidene}-3-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid, p300/CBP Inhibitor IV, Histone Acetyltransferase Inhibitor V, HAT Inhibitor V
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Histone Acetyltransferase p300 Inhibitor, C646, Histone Acetyltransferase p300 Inhibitor, C646, CAS 328968-36-1, is a cell-permeable, reversible inhibitor of p300/CBP HAT (Ki = 400 nM). Competes with acetyl-CoA for the p300 Lys-CoA binding pocket.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (sum of isomers, HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
brick red
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C24H19N3O6/c1-13-10-20(21(27(31)32)11-14(13)2)22-9-8-18(33-22)12-19-15(3)25-26(23(19)28)17-6-4-16(5-7-17)24(29)30/h4-12H,1-3H3,(H,29,30)/b19-12-
chave InChI
HEKJYZZSCQBJGB-UNOMPAQXSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3