372770
HBDDE
A cell-permeable protein kinase C (PKC) inhibitor that selectively inhibits PKC&alpha and PKCγ over PKCδ, βI, and βII isozymes in in vitro assays.
Sinônimo(s):
HBDDE, 2,2ʹ,3,3ʹ,4,4ʹ-Hexahydroxy-1,1ʹ-biphenyl-6,6ʹ-dimethanol Dimethyl Ether
Ensaio
≥95% (TLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
orange
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL
warm water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C16H18O8/c1-23-5-7-3-9(17)13(19)15(21)11(7)12-8(6-24-2)4-10(18)14(20)16(12)22/h3-4,17-22H,5-6H2,1-2H3
chave InChI
NEBCAMAQXZIVRE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PKCα
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Kashiwada, Y., et al. 1994. J. Med. Chem. 37, 195.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1