371706
GPR40 Agonist
The GPR40 Agonist, also referenced under CAS 885101-89-3, controls the biological activity of GPR40. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Sinônimo(s):
GPR40 Agonist, 3-(4-(((3-(Phenoxy)phenyl)methyl)amino)phenyl)propanoic acid, FFA1 Agonist I, Free Fatty Acid Receptor 1 Agonist I
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light yellow
solubilidade
DMSO: 40 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(Cc2cc(ccc2)Oc3ccccc3)c1ccc(cc1)CCC(=O)O
InChI
1S/C22H21NO3/c24-22(25)14-11-17-9-12-19(13-10-17)23-16-18-5-4-8-21(15-18)26-20-6-2-1-3-7-20/h1-10,12-13,15,23H,11,14,16H2,(H,24,25)
chave InChI
DGENZVKCTGIDRZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Briscoe, C. P., et al. 2006. Br. J. Pharmacol.148, 619.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3