A-197
Ashwagandha Dietary Ingredients Mix solution
20-100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
composição
Withaferin A, 100 μg/mL
Withanolide A, 100 μg/mL
Withanolide B, 20 μg/mL
Withanoside V, 100 μg/mL
Withanoside IV, 100 μg/mL
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
20-100 μg/mL in methanol
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup