D-199
Dehydrosilybin solution
200 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinônimo(s):
2,3-Dehydrosilymarin, Silybonol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
200 μg/mL in methanol
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup