Documentos Principais
PHL83287
Corylin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
3-(2,2-Dimethyl-2H-1-benzopyran-6-yl)-7-hydroxy-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H16O4
Número CAS:
Peso molecular:
320.34
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[o]1c2c([c](c(c1)c3cc4c(cc3)OC(C=C4)(C)C)=O)ccc(c2)O
InChI
1S/C20H16O4/c1-20(2)8-7-13-9-12(3-6-17(13)24-20)16-11-23-18-10-14(21)4-5-15(18)19(16)22/h3-11,21H,1-2H3
chave InChI
PWAACAMQKVIVPZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)