361554
TWS119
≥95% (HPLC), solid, GSK-3β inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
GSK-3β Inhibitor XII, TWS119, Neurogenesis Inducer, TWS119
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
GSK-3β Inhibitor XII, TWS119, The GSK-3β Inhibitor XII, TWS119, also referenced under CAS 601514-19-6, controls the biological activity of GSK-3β. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
potência
30 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
beige
solubilidade
methanol: 2 mg/mL
DMSO: 200 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1c2nc(cc2c(nc1)Oc4cc(ccc4)O)c3cc(ccc3)N
InChI
1S/C18H14N4O2/c19-12-4-1-3-11(7-12)16-9-15-17(22-16)20-10-21-18(15)24-14-6-2-5-13(23)8-14/h1-10,23H,19H2,(H,20,21,22)
chave InChI
VPVLEBIVXZSOMQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
GSK-3β
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3