5.34358
Wnt-β-Catenin Signaling Inhibitor, FzM1
Sinônimo(s):
Wnt-β-Catenin Signaling Inhibitor, FzM1, Frizzled4 Modulator, FzM1
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)NC(=O)NC3=CC(=CC(=C3)C4=CC=CS4)O
InChI
1S/C21H16N2O2S/c24-19-12-16(20-6-3-9-26-20)11-18(13-19)23-21(25)22-17-8-7-14-4-1-2-5-15(14)10-17/h1-13,24H,(H2,22,23,25)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Frizzled 4
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3