361540
GSK-3β Inhibitor I
The GSK-3β Inhibitor I, also referenced under CAS 327036-89-5, controls the biological activity of GSK-3β. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
GSK-3β Inhibitor I, TDZD-8, 4-Benzyl-2-methyl-1,2,4-thiadiazolidine-3,5-dione
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S1N(C(=O)N(C1=O)Cc2ccccc2)C
InChI
1S/C10H10N2O2S/c1-11-9(13)12(10(14)15-11)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
chave InChI
JDSJDASOXWCHPN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Gsk-3β
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Barry, F.A., et al. 2003. FEBS Lett.553, 173.
Martinez, A., et al. 2002. J. Med. Chem.45, 1292.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3