SML1031
Bioymifi
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(Z)-5-(5-[(3-[4-Bromophenyl]-2-imino-4-oxothiazolidin-5-ylidene)methyl]furan-2-yl)isoindoline-1,3-dione
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
, orange to dark orange red
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C22H12BrN3O4S/c23-12-2-4-13(5-3-12)26-21(29)18(31-22(26)24)10-14-6-8-17(30-14)11-1-7-15-16(9-11)20(28)25-19(15)27/h1-10,24H,(H,25,27,28)/b18-10-,24-22?
chave InChI
ULBOWKXOFOTCMU-NLDKGBHCSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
Apoptosis, or programmed cell death (PCD), is a selective process for the removal of unnecessary, infected or transformed cells in various biological systems. As it plays a role in the homeostasis of multicellular organisms, apoptosis is tightly regulated through two principal pathways by a number of regulatory and effector molecules.