36-010
Anti-phospho-MKK7/SKK4 (Thr275/Ser277) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 7, EC:2.7.12.2, MAP kinase kinase 7, MAPKK 7, JNK-activating kinase 2, MAPK/ERK kinase 7, MEK 7, Stress-activated protein kinase kinase 4, SKK4, SAPK kinase 4, SAPKK-4, SAPKK4, c-Jun N-terminal kin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr275/pSer277)
Informações sobre genes
human ... MAP2K7(5609)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Phospho-MKK7/SKK4 (Thr275/Ser277) in lysate from 10 µg of A431 cells treated with Calyculin A and okadaic acid.
Descrição-alvo
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1