Documentos Principais
3542
Sigma-Aldrich
Glutathione, Oxidized, Free Acid
Glutathione, Oxidized, Free Acid, CAS 27025-41-8, forms a "redox buffer" in physiological systems in the presence of reduced glutathione.
Sinônimo(s):
Glutathione, Oxidized, Free Acid, Cyclic(γ-Glu-Cys-Gly)₂, GSSG
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H32N6O12S2
Número CAS:
Peso molecular:
612.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
descrição
RTECS - MC0556500
Merck USA index - 14, 4475
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
water: 1 mg/mL
DMF: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S(SCC(NC(=O)CCC(N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)O)CC(NC(=O)CCC(N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)O
InChI
1S/C20H32N6O12S2/c21-9(19(35)36)1-3-13(27)25-11(17(33)23-5-15(29)30)7-39-40-8-12(18(34)24-6-16(31)32)26-14(28)4-2-10(22)20(37)38/h9-12H,1-8,21-22H2,(H,23,33)(H,24,34)(H,25,27)(H,26,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,35,36)(H,37,38)
chave InChI
YPZRWBKMTBYPTK-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2