345887
Ginkgolic Acid (15:1)
A cell-permeable anacardic acid analog that inhibits protein SUMO .
Sinônimo(s):
Ginkgolic Acid (15:1), (Z)-6-(Pentadec-8-enyl)-2-hydroxybenzoic acid, Histone Acetyltransferase Inhibitor VI, PCAF Inhibitor II, SUMOylation Inhibitor, HAT Inhibitor VI, Histone Acetyltransferase Inhibitor VI, PCAF Inhibitor II, SUMOylation Inhibitor, (Z)-6-(Pentadec-8-enyl)-2-hydroxybenzoic acid, HAT Inhibitor VI
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(c(ccc1)CCCCCCC\C=C/CCCCCC)C(=O)O
InChI
1S/C22H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h7-8,15,17-18,23H,2-6,9-14,16H2,1H3,(H,24,25)/b8-7-
chave InChI
YXHVCZZLWZYHSA-FPLPWBNLSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
509.9 °F - (calculated)
Ponto de fulgor (°C)
265.5 °C - (calculated)