S8070
Anti-SUMO-1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-GMP1, Anti-PIC1, Anti-SMT3C, Anti-SMT3H3, Anti-Sentrin-1, Anti-Small Ubiquitin-related Modifiier-1, Anti-UBL1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 14 kDa (unconjugated SUMO-1)
antigen 41 kDa (SUMO-1-GST)
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using a nuclear extract of HeLa cells
indirect immunofluorescence: 4-8 μg/mL using human HeLa cells
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using nuclear extract of HeLa cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
cow ... SUMO1(614967)
human ... SUMO1(7341)
mouse ... Sumo1(22218)
rat ... Sumo1(301442)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?