07-2167
Anti-SUMO 2/3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 2 (S. cerevisiae), Ubiquitin-like protein SMT3B, SMT3 homolog 2, SMT3 (suppressor of mif two 3, yeast) homolog 2, SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 2 (yeast), small ubiquitin-related modifier 2, small ubiquitin-lik
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
pig, human, mouse, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), opossum (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SUMO2(6613)
mouse ... Sumo2(170930)
opossum ... Sumo2(123244757)
rat ... Sumo2(690244)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Immunoprecipitation Analysis: A previous was used by an independent laboratory in IP. (Li, T., et al. (2006). The Journal of Biological Chemistry. 281(47):36221-36227.)
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SUMO 2/3 on 10 µg of HeLa nuclear extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa nuclear extract
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1