75741
Ginkgolic acid C15:1
analytical standard
Sinônimo(s):
22:1-ω7-Anacardic acid, 6-[(8Z)-Pentadecenyl]-salicylic acid, Anacardic acid monoene, Ginkgolic acid I, Romanicardic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥80% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC\C=C/CCCCCCCc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C22H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h7-8,15,17-18,23H,2-6,9-14,16H2,1H3,(H,24,25)/b8-7-
chave InChI
YXHVCZZLWZYHSA-FPLPWBNLSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ginkgolic acid C15:1 may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in Ginkgo biloba plant extracts, and dietary supplements using chromatography techniques.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
509.9 °F - (calculated)
Ponto de fulgor (°C)
265.5 °C - (calculated)
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?