Documentos Principais
PHL89522
Ginkgolic acid C15:1
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
22:1-ω7-Anacardic acid, 6-[(8Z)-Pentadecenyl]-salicylic acid, Anacardic acid monoene, Ginkgolic acid I, Romanicardic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H34O3
Número CAS:
Peso molecular:
346.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC\C=C/CCCCCCCc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C22H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h7-8,15,17-18,23H,2-6,9-14,16H2,1H3,(H,24,25)/b8-7-
chave InChI
YXHVCZZLWZYHSA-FPLPWBNLSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
509.9 °F - (calculated)
Ponto de fulgor (°C)
265.5 °C - (calculated)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)