345834
Genistein, Soybean
A cell-permeable, reversible, substrate competitive inhibitor of protein tyrosine kinases, including autophosphorylation of epidermal growth factor receptor kinase (IC₅₀ = 2.6 µM).
Sinônimo(s):
Genistein, Soybean, 4ʹ,5,7-Trihydroxyisoflavone
descrição
Merck USA index - 14, 4391
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 200 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[o]1c2c([c](c(c1)c3ccc(cc3)O)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H
chave InChI
TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
EGFR kinase
Advertência
Outras notas
Wei, H., et al. 1995. Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 208, 124.
Wei, H., et al. 1995. Carcinogenesis17, 73.
Kobayashi, S., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 9011.
Migita, K., et al. 1994. J. Immunol.153, 3457.
Spinozzi, F., et al. 1994. Leuk. Res.18, 431.
Dhar, A., et al. 1990. Mol. Pharmacol.37, 519.
Hill, T.D., et al. 1990. Science248, 1660.
Dean, N.M., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.165, 795.
Akiyama, T., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 5592.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3