Documentos Principais
345758
Sigma-Aldrich
Anti-Ganglioside GM₁, Asialo Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Anti-Ganglioside GM₁, Asialo, rabbit polyclonal, recognizes ganglioside GM₁ asialo.
Rabbit polyclonal antibody supplied as undiluted serum. Recognizes ganglioside GM1 asialo.
Recognizes ganglioside GM1 asialo.
Imunogênio
purified, bovine brain asialo-ganglioside GM₁
Aplicação
ELISA (1:500)
TLC Immunoblotting (1:100, colorimetric)
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Does not cross-react with other carbohydrate epitopes. Variables associated with assay conditions will dictate the optimal working dilution.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1