ABE69
Anti-PTIP Antibody
from chicken, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
PAX interacting (with transcription-activation domain) protein 1, PAX transactivation activation domain-interacting protein, protein encoded by CAG trinucleotide repeats, PAX transcription activation domain interacting protein 1 like
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
chicken
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PAXIP1(22976)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A represenative lot was used by an independent laboratory in IF (Lechner, M., et al. (2000).
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PTIP in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrição-alvo
Other isoforms may be observed in some lysates.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
A431 cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1