05-784R
Anti-IRS1 Antibody, clone 58-10C-31, rabbit monoclonal
clone 58-10C-31, from rabbit
Sinônimo(s):
insulin receptor substrate 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
58-10C-31, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IRS1(3667)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Metabolism
Insulin/Energy Signaling
Immunoprecipitation Analysis: 1 µg from a previous lot immunoprecipitated IRS-1 from 100 µg of MCF7 cell lysate. Arrow indicates IRS-1 (~160 kDa). There is cross reactivity of the detection antibody with the heavy chaing of Rabbit IgG as shown at ~50 kDa.
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected IRS-1 on 10 µg of 3T3/A31, 3T3/L1, L6, or MCF7 cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Nota de análise
3T3/A31, 3T3/L1, L6, or MCF7 cell lysates
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1