09-432
Anti-phospho-IRS1 (Tyr608) mouse/ (Tyr612) human Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
HIRS-1, Insulin Receptor Substrate 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr608 )
Informações sobre genes
human ... IRS1(3667)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 mg/mL of this antibody detected phospho-IRS1 (Tyr608) mouse/ (Tyr612) in 10 µg of lysate from Insulin treated HEK293 cells.cells
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1