344216
Formyl Peptide Receptor-Like 1 Agonist, WKYMVm
The Formyl Peptide Receptor-Like 1 Agonist, WKYMVm controls the biological activity of Formyl Peptide Receptor-Like 1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Sinônimo(s):
Formyl Peptide Receptor-Like 1 Agonist, WKYMVm, H₂N-WKYMV- D-M-CONH₂, FPRL1 Agonist, WKYMVm, H₂N-WKYMV-D-M-CONH₂, FPRL1 Agonist, WKYMVm
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Formyl Peptide Receptor-Like 1
Embalagem
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Bae, Y.S., et al. 2003. Mol. Pharmacol.64, 841.
Le, Y., et al. 1999. J. Immunol.163, 6777.
Seo, J.K., et al. 1997. J. Immunol.158, 1895.
Baek, S.H., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 8170.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1