47729
N-Formyl-Met-Leu-Phe
BioXtra, ≥99.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Chemotactic peptide, N-Formyl-L-methionyl-L-leucyl-L-phenylalanine, fMLF, fMLP (misnomer but widely used)
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (TLC)
forma
powder
cor
white
solubilidade
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless
aplicação(ões)
cell analysis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CSCC[C@H](NC=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C21H31N3O5S/c1-14(2)11-17(23-19(26)16(22-13-25)9-10-30-3)20(27)24-18(21(28)29)12-15-7-5-4-6-8-15/h4-8,13-14,16-18H,9-12H2,1-3H3,(H,22,25)(H,23,26)(H,24,27)(H,28,29)/t16-,17-,18-/m0/s1
chave InChI
PRQROPMIIGLWRP-BZSNNMDCSA-N
Informações sobre genes
human ... FPR1(2357)
Categorias relacionadas
Amino Acid Sequence
Aplicação
2. 3rd application is not relevant
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3