204881
Complement C3a Peptide
≥95% (SDS-PAGE), liquid, human
Sinônimo(s):
C3a Protein
About This Item
Produtos recomendados
product name
Complement C3a, Human, Complement C3a, Human, is a native, single chain C3a complement component. It has many biological activities, such as smooth muscle contraction, platelet activation, & immunoregulatory reactions.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
≤10% C3adesArg
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
forma física
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Hugli, T.E. 1986. Complement 3, 111.